Learn More
CIS-4-(boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429328
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15429328 5 g 5 Gramm
15477936 250 mg 250 Milligramm
15419328 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62871.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 181308-56-5 | C12H21NO3 | 227.304 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
cis-4-(Boc-Amino)Cyclohexanecarboxaldehyd wird in der chemischen Forschung als Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 181308-56-5
Summenformel C12H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 227.304
MDL-Nummer MFCD03844599
InChI-Schlüssel GPDBIGSFXXKWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-formylcyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-boc-4-aminocyclohexanecarbaldehyde, tert-butyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-formyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl trans-4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, cis-4-boc-amino cyclohexanecarboxaldehyde
PubChem CID 11020615
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(4-formylcyclohexyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Menge 5 g
Formelmasse 227.3
Reinheit (%) 97%