Learn More
cis-4-Hydroxy-L-Prolinmethylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester hydrochloride is an Intermediate in pharmaceutical and organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
cis-4-Hydroxy-L-Prolin-Methylester-Hydrochlorid ist ein Zwischenprodukt in pharmazeutischen und organischen Synthesen.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
cis-4-Hydroxy-L-Prolin-Methylester-Hydrochlorid ist ein Zwischenprodukt in pharmazeutischen und organischen Synthesen.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester hydrochloride |
Formelmasse | 181.62 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 250 mg |