Learn More
cis-6-Nonen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318135
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318135 1 g 1 Gramm
11328135 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318135 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08387.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 35854-86-5 | C9H18O | 142.242 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35854-86-5
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00015388
InChI-Schlüssel XJHRZBIBSSVCEL-ARJAWSKDSA-N
Synonym cis-6-nonen-1-ol, cis-6-nonenol, z-non-6-en-1-ol, z-6-nonen-1-ol, 6z-nonen-1-ol, 6z-non-6-en-1-ol, 6-nonen-1-ol, z, z-6-nonenol, 6z-6-nonen-1-ol
PubChem CID 5362792
IUPAC-Name (Z)-non-6-en-1-ol
SMILES CCC=CCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-6-Nonen-1-ol
Dichte 0.85
Siedepunkt 85°C (5 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.451
Menge 1 g
Beilstein 2322878
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 98%