Learn More
cis-Atovaquon-d5 (enthält 10 % trans-Isomer), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-Atovaquone-d5 |
| CAS | 1217612-80-0 |
| Summenformel | C22H14D5ClO3 |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | cis-Atovaquone-D5 (cyclohexyl-1,2,2,6,6-D5), cis-Atovaquone-d5, cis-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl-1,2,2,6,6-d5]-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-[cis-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl-1,2,2,6,6-d5]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15+/i7D2,8D2,15D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@@H](CC([2H])([2H])[C@]1([2H])C2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccc(Cl)cc4 |
| IUPAC-Name | 2-[4-(4-Chlorphenyl)-1,2,2,6,6-Pentadeuteriocyclohexyl]-3-Hydroxynaphthalin-1,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 371.87 |
| Formelmasse | 371.1337 |