Learn More
cis-Bis(2,2'-bipyridin)dichlorruthenium(II)-hydrat, 97 %
Artikelnummer. 10588843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10588843 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10473375 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10611273 1 g Glasflasche 1 Gramm
10039021 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10588843 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367502500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 98014-14-3 | C20H16Cl2N4Ru | 484,35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98014-14-3
Summenformel C20H16Cl2N4Ru
Molekulargewicht (g/mol) 484.35
MDL-Nummer MFCD00150005
InChI-Schlüssel MGAJEYXQYJBLQL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, bis bipyridyl dichlororuthenium hydrate, 2,2'-bipyridine-dichlororuthenium-water 2/1/1, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii, cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii monohydrate, cis-bis 2,2-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, cis-bis-2,2'-bipyridine ruthenium ii chloride,hydrate, cis-bis 2,2 inverted exclamation marka-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate
PubChem CID 16211844
SMILES Cl[Ru]Cl.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Bis(2, 2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Farbe Schwarz bis Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Based on Carbon)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
IUPAC-Name Dichlorruthenium;2-Pyridin-2-ylpyridin;Hydrat
Formelmasse 484.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke