missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis,cis-1,5-Cyclooctadien, 99 %, stab. mit 50–200 ppm Irganox 1076, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025612
19.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1552-12-1
C8H12
108.184
MFCD00001752
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
82916
(1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien
C1CC=CCCC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1552-12-1
C8H12
108.184
MFCD00001752
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
82916
(1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien
C1CC=CCCC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material cis, cis-1, 5-Cyclooctadiene
Namenshinweis Stab. With 50-200ppm Irganox 1076
Schmelzpunkt °C to 70°C
Dichte 0.880
Siedepunkt 151°C to 152°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Prozentgehaltsbereich 0.99
Brechungsindex 1.494
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2520
Beilstein 1209288
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 108.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'