Learn More
Cis-Cycloocten, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510288
42.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
931-87-3
C8H14
110.20
MFCD00001753
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
638079
C1CCC\C=C/CC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
931-87-3
C8H14
110.20
MFCD00001753
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
638079
C1CCC\C=C/CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material cis-Cyclooctene
Schmelzpunkt -16.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 146.0°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C8H14
Brechungsindex 1.4680 to 1.4710
Menge 250 mL
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1g/L (20°C)
IUPAC-Name (Z)-cyclooctene
Stabilisator 100 to 200ppm irganox 1076 FD
Viskosität 1.89 mPa.s (20°C)
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig