Learn More
cis-Diamminedichlorplatin(II), Pt 64.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408390
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
15663-27-1
Cl2H6N2Pt
300.04
MFCD00011623
BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L
Cisplatin
dichloroplatinumbis(ylium) diamine
N.N.Cl[Pt++]Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
15663-27-1
Cl2H6N2Pt
300.04
MFCD00011623
BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L
Cisplatin
dichloroplatinumbis(ylium) diamine
N.N.Cl[Pt++]Cl
Starker Krebswirkstoff zur Blockerung der DNA-Synthese.
Being a potent anticancer agent that blocks DNA synthesis, the pharmaceutical compositions are used in chemotherapy. First member of platinum-containing anti-cancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material cis-Diamminedichloroplatinum(II)
Schmelzpunkt 270°C (decomposition)
Namenshinweis Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis
Farbe Gelb
Physikalische Form Mikrokristalle
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF. Insoluble in most common solvents
Formelmasse 300.06
Geruch Odorless
Aussehen Yellow micro crystals