Learn More
cis-Diamminedichlorplatin(II), Pt 64.5 % min., Alfa Aesar™
Starker Krebswirkstoff zur Blockerung der DNA-Synthese.
Marke: Alfa Aesar 010471.06
Weitere Details : CAS : 15663-27-1 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3288 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
15663-27-1 | |
Cl2H6N2Pt | |
MFCD00011623 | |
Cisplatin |
Spezifikation
Yellow micro crystals | |
Odorless | |
270°C (decomposition) | |
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis | |
Cl2H6N2Pt | |
Cisplatin | |
300.06 |
cis-Diamminedichloroplatinum(II) | |
Gelb | |
5g | |
15663-27-1 | |
MFCD00011623 | |
Soluble in DMF. Insoluble in most common solvents | |
Mikrokristalle |