missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-Linalooloxid, TRC

Artikelnummer. 30481280
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481280 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30481280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4659701MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material cis-Linalool Oxide
CAS 5989-33-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C10H18O2
Menge 1 mg
Synonym cis-5-Ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-2-furanmethanol, Tetrahydro-α,α,5-trimethyl-5-vinyl-furfuryl Alcohol, rel-(2R,5S)-5-Ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-2-furanmethanol, (Z)-Furanoid Linalool Oxide, (Z)-Linalool Oxide B, Epoxydihydrolinalool II, Linalool B Oxide, Linalool Oxide, Linalool Oxide 1, Linalool Oxide B, Linalool Oxide I, cis-2-Methyl-2-vinyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)tetrahydrofuran, cis-2-Vinyl-2-methyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)tetrahydrofuran, cis-Furan Linalool Oxide, cis-Furanoid Linalool Oxide, cis-Linalool 3,6-Oxide, cis-Linalool Oxide (furan), cis-Linalool Oxide (furanoid), cis-f-Linalool Oxide, cis-α,α,5-Trimethyl-5-vinyltetrahydrofurfuryl Alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(12-10)9(2,3)11/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,10-/m1/s1
SMILES C=C[C@]1(O[C@@H](C(C)(O)C)CC1)C
IUPAC-Name 2-[(2R,5S)-5-Ethenyl-5-methyloxolan-2-yl]propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
Formelmasse 170.1307
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.