Learn More
(±)-cis-Sertralin-d3 HCl (N-Methyl-d3), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-cis-Sertraline-D3 Hydrochloride |
| CAS | 1217741-83-7 |
| Summenformel | C17 D3 H14 Cl2 N . Cl H |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | (1 R,4 R)-rel-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalen-1-amine Hydrochloride, (±)-Sertraline D3 (methyl D3) hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20 H,7,9H2,1H3;1 H/t12-,17-;/m0./s1/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N[C@H]1 CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | rac-(1R,4R)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-N-(trideuteriomethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 345.709 |
| Formelmasse | 344.0693 g/mol |
| Mehr anzeigen |