Learn More
Tocris Bioscience™ cis-SIM1
Beschreibung
cis-SIM1 is the negative control for SIM1 (Cat. No. 7432).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-(11-((2-(((S)-1-((2S,4S)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-2-oxoethoxy)methyl)-11-methyl-3,6,9,13,16,19-hexaoxahenicosane-1,21-diyl)bis(2-((S)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-tri |
| CAS | 2719051-98-4 |
| Menge | 2 mg |
| Ziel | Active Degrader Negative Controls |
| Summenformel | C79H98Cl2N14O13S3 |
| Reinheit | 98% |