Learn More
cis,trans-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid-13C2,15N, TRC
Artikelnummer. 30381733
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381733 1 mg
30387322 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30381733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4730071MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346604-84-9
Summenformel C1113C2H2315NO4
Molekulargewicht (g/mol) 260.3
Synonym 4-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]methyl]-cyclohexanecarboxylic Acid-13C2,15N, 4-[[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl]cyclohexanecarboxylic Acid-13C2,15N
SMILES O[13C](C1CCC([13CH2][15NH]C(OC(C)(C)C)=O)CC1)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis,trans-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid-13C2,15N
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/i8+1,11+1,14+1