Learn More
Cisplatin, TRC
Artikelnummer. 18012840
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18012840 50 mg 50 Milligramm
18092730 100 mg 100 Milligramm
18032740 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18012840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC49950050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15663-27-1
Summenformel Cl2 H6 N2 Pt
Molekulargewicht (g/mol) 300.04
Synonym Cisplatin, cis-Diamminedichloroplatinum(II)
IUPAC-Name azanide;dichloroplatinum(2+)
SMILES [Cl-][Pt+2]([Cl-])([NH3])[NH3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cisplatin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Formelmasse 298.9556