Learn More
Citraconsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Citraconic anhydride is used as a monomer for specialty unsaturated polyester resins. It is used to prepare bicyclic pyrrolidines, maleimides and co- and terpolymers. It is also used for the protection of N-terminal amino acids. Further, it is involved in the preparation of clothing ping acid and its amide. In addition to this, it is selectively used for the isolation of histidyl peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Citraconsäureanhydrid wird als Monomer für spezielle ungesättigte Polyesterharze verwendet. Wird zur Herstellung von bicyclischen Pyrrolidinen, Maleimiden und Co- und Terpolymeren verwendet. Wird auch zum Schutz von N-terminalen Aminosäuren verwendet. Ist darüber hinaus an der Herstellung von Pingsäure für Kleidung und deren Amid beteiligt. Wird darüber hinaus selektiv zur Isolierung von Histidylpeptiden eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Aceton und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Citraconsäureanhydrid wird als Monomer für spezielle ungesättigte Polyesterharze verwendet. Wird zur Herstellung von bicyclischen Pyrrolidinen, Maleimiden und Co- und Terpolymeren verwendet. Wird auch zum Schutz von N-terminalen Aminosäuren verwendet. Ist darüber hinaus an der Herstellung von Pingsäure für Kleidung und deren Amid beteiligt. Wird darüber hinaus selektiv zur Isolierung von Histidylpeptiden eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Aceton und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citraconic anhydride |
Schmelzpunkt | 7°C to 8°C |
Dichte | 1.243 |
Siedepunkt | 213°C to 214°C |
Flammpunkt | 101°C (213°F) |
Brechungsindex | 1.471 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 1835 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |