Learn More
Citrat-Lösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Marke:  Fisher Chemical A015500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12942115
  • 81.22 € / 500 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 08-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Citrat
1 g/l
H2O
500 ml
C6H5O73
Flasche
Flüssig
Ion Chromatography Single-Component Standard Solution