Learn More
Zitronensäure, wasserfrei p.a., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510120
40.11 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Citric acid
Schmelzpunkt 153,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:750 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol und Äther, schlecht löslich in Diethylether, unlöslich in Benzol und Chloroform
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analyse
Menge 100g
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 0,5%
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.