Learn More
Zitronensäure, Diammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citric acid, diammonium salt |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1,5000g/mL |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 100g |
Merck Index | 15, 509 |
Relative Dichte | 1,5 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: löslich. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citric acid, diammonium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.