missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zitronensäure-Diammoniumsalz, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2kg
Beschreibung
Citric acid diammonium salt is used in pharmaceuticals, rust proofing, cotton printing and plasticizers. It is used as a reagent for the determination of phosphate in fertilizers, and as a buffering agent, chelating agent and source of nitrogen in chicken food supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citric acid diammonium salt |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1,48 g/mL |
Geruch | Geruchsneutral |
Strukturformel | HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2 |
Menge | 2kg |
Merck Index | 14512 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightiy soluble in alcohol. |
Formelmasse | 226.19 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'