Learn More
Alfa Aesar™ Zitronensäure-Diammoniumsalz, 99+%
28.20 € - 199.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3012-65-5
Summenformel C6H14N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 226.19
MDL-Nummer MFCD00013068
InChI-Schlüssel YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
IUPAC-Name Azan; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11397528
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
033221.22
100g
28.20 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11317538
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
033221.36
500g
64.10 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11307538
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
033221.A3
2kg
199.00 €
2 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 18-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
3012-65-5
226.19
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
13710713
Azan; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
C6H14N2O7
MFCD00013068
ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
CHEBI:63076
[NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Citric acid diammonium salt
C6H14N2O7
MFCD00013068
ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
1.48 g/mL
[NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
226.19
CHEBI:63076
Granular
Odorless
100g
3012-65-5
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
14,512
Soluble in water. Slightiy soluble in alcohol.
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Azan; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
13710713
226.19
≥99%