missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Citronensäure-Monohydrat, für die Lebensmittelanalytik, geringe Bleikonzentration, Fisher Chemical

Catalog Number 10776091
Click to view available options
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
pH 1,8
CAS 5949-29-1
Schmelzpunkt 135 °C
Farbe Weiß
Summenformel C6H10O8
MDL-Nummer 149972
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure-Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
Formelmasse 210.15g/mol
Menge 500g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'