Learn More
Zitronensäure, Monohydrat Granular/ACS), Macron Fine Chemicals ™
Catalog Number 15538674
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Polystormor
Chemischer Name oder Material Zitronensäure, Monohydrat
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Synonym Zitronensäure-Monohydrat, Zitronensäurehydrat, 2-Hydroxypropan-1,2,3 -Tricarboxylsäure-Hydrat, Zitronensäure, Monohydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Monohydrat, Zitrat, Zitronensäuremonohydrat USP, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formelmasse 210.14
Güte ACS
Menge 500 g
Verpackung Polystormor
Physikalische Form granular