missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zitronensäure-Monohydrat, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7145722
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
5949-29-1
C6H10O8
210.14
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
22230
CHEBI:31404
2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure-Hydrat
O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
5949-29-1
C6H10O8
210.14
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
22230
CHEBI:31404
2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure-Hydrat
O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O

Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Puffersubstanz, 99,5-102 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aussehen Einhaltung
Reinheit (%) 99.5 to 102.0 %
Güte ACS
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallin
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'