Learn More
Zitronensäure, Mononatriumsalz, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-93283
16.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18996-35-5
C6H7NaO7
214.11
MFCD00013067
SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
131675399
2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure;hydridonatrium
[HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18996-35-5
C6H7NaO7
214.11
MFCD00013067
SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
131675399
2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure;hydridonatrium
[HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Citric acid, monosodium salt
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 209.0°C to 215.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Menge 100 g
Beilstein 03, 563
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Formelmasse 214.11
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver