Learn More
Citric Acid, TRC
Artikelnummer. 30010659
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010659 50 g 50 Gramm
30005972 10 g 10 Gramm
30007156 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010659 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC52100050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6 H8 O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
Synonym Citric Acid Anhydrous, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
IUPAC-Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 192.027
Reinheit (%) >95%