Learn More
Zitronensäure, Trinatriumsalz-Dihydrat, für HPLC, ACROS Organics™
Click to view available options
500 g, Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citric acid, trisodium salt dihydrate |
CAS | 6132-04-3 |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Summenformel | C6H5Na3O7·2H2O |
Strukturformel | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2 H2O |
Merck Index | 15, 8737 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: 720 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
Molekulargewicht (g/mol) | 294.09 |
Formelmasse | 294.09 |
Güte | HPLC |