Learn More
(+/-)-Citronellal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058443
19.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-23-0
C10H18O
154.25
MFCD00038090
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
7794
CHEBI:47856
C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-23-0
C10H18O
154.25
MFCD00038090
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
7794
CHEBI:47856
C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
(±)-Citronellal is an active component of citronella oil. It is used as a flavoring agent, insect repellent, fragrance in soaps and detergents, and in personal care products like creams, lotions, and perfumes. It acts as a chemical intermediate for citronellol and hydroxycitronellal. Further, it is used to prepare 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-one by reacting with dibutylamine. In addition to this, it is utilized to inhibit the development of mechanical nociception induced by carrageenan (CG) and tumor necrosis factor-alfa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(^+)-Citronellal ist ein aktiver Wirkstoff im Citronellöl. Wird als Aromastoff, Insektenschutzmittel, Duftstoff in Seifen und Waschmitteln sowie in Körperpflegeprodukten wie Cremes, Lotionen und Parfüms verwendet. Chemisches Zwischenprodukt für Citronellol und Hydroxycitronellal. Dient zur Herstellung von 1-Dibutylamin-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-on durch Reaktion mit Dibutylamin. Hemmt das Entstehen mechanischer Schmerzempfindungen, ausgelöst durch Carrageen (CG) und Tumor-Nekrose-Faktor alpha.
Löslichkeit
Schwach mischbar mit Wasser und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+/-)-Citronellal
Dichte 0.86
Siedepunkt 206°C to 208°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 100 mL
Beilstein 1720789
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,2329
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water and ethanol.
IUPAC-Name (3R)-3,7-Dimethyloct-6-enal
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 96%