Learn More
Citronellol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-93334
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
106-22-9
C10H20O
156.27
MFCD00002935
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
8842
CHEBI:50462
3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
CC(CCC=C(C)C)CCO
106-22-9
C10H20O
156.27
MFCD00002935
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
8842
CHEBI:50462
3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
CC(CCC=C(C)C)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Citronellol
Namenshinweis 95%
Farbe Farblos
Dichte 0.8540g/mL
Siedepunkt 222.0°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4550 to 1.4580
Menge 5 mL
Beilstein 01, 451
Merck Index 15, 2329
Relative Dichte 0.854
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citronellol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.