missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CJ 033466, Tocris Bioscience™

Selective 5-HT4 partial agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 308950

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412374

  • 619.49 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective 5-HT 4 partial agonist (EC 50 = 0.927 nM). Displays > 1000-fold selectivity for 5-HT 4 over other 5-HT and D 2 receptors. Exhibits gastroprokinetic effects in vivo following oral administration. Weakly blocks hERG (IC 50 = 2.6 μM).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

519148-48-2
377.917
unii-9kuw8w70pj, 9kuw8w70pj, 5-amino-6-chloro-n-1-isobutylpiperidin-4-yl methyl-2-methylimidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide, 5-amino-6-chloro-n-1-isobutylpiperidin-4-yl methyl-2-methylimidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide, 5-amino-6-chloro-2-methyl-n-1-2-methylpropyl-4-piperidinyl methyl, 5-amino-6-chloro-2-methyl-n-1-2-methylpropyl-4-piperidinyl methyl-imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide,5-amino-6-chloro-2-methyl-n-1-2-methylpropyl-4-piperidinyl methyl, n-1-isobutyl-4-piperidinyl methyl-5-amino-6-chloro-2-methylimidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide
5-amino-6-chloro-2-methyl-N-[[1-(2-methylpropyl)piperidin-4-yl]methyl]imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxamide
C19H28ClN5O
ISKHMDNIWXPUGR-UHFFFAOYSA-N
10429706
CC1=CN2C(=C(C=C(C2=N1)C(=O)NCC3CCN(CC3)CC(C)C)Cl)N

Spezifikation

CJ 033466
519148-48-2
unii-9kuw8w70pj, 9kuw8w70pj, 5-amino-6-chloro-n-1-isobutylpiperidin-4-yl methyl-2-methylimidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide, 5-amino-6-chloro-n-1-isobutylpiperidin-4-yl methyl-2-methylimidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide, 5-amino-6-chloro-2-methyl-n-1-2-methylpropyl-4-piperidinyl methyl, 5-amino-6-chloro-2-methyl-n-1-2-methylpropyl-4-piperidinyl methyl-imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide,5-amino-6-chloro-2-methyl-n-1-2-methylpropyl-4-piperidinyl methyl, n-1-isobutyl-4-piperidinyl methyl-5-amino-6-chloro-2-methylimidazo 1,2-a pyridine-8-carboxamide
CC1=CN2C(=C(C=C(C2=N1)C(=O)NCC3CCN(CC3)CC(C)C)Cl)N
377.917
377.91
50mg
C19H28ClN5O
ISKHMDNIWXPUGR-UHFFFAOYSA-N
5-amino-6-chloro-2-methyl-N-[[1-(2-methylpropyl)piperidin-4-yl]methyl]imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxamide
10429706
>98%
Videos