missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CKAP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 25486-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16884055

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Nedd4-binding partner-1 (N4BP1) is a developmentally expressed protein interactor and monoubiquitylation substrate of Nedd4, a HECT domain-containing ubiquitin ligase that mediates ubiquitylation and proteasome degradation of target proteins and may have a fundamental role to play in embryonic processes. N4BP1 can undergo Nedd4-mediated polyubiquitylation and proteosomal degradation. N4BP1 also functions as a negative regulator of AIF4 (also known as ITCH or Atrophin-1), an E3-ubiquitin ligase, by interacting with the second WW domain of AIF4 and impairing ubiquitination of substrates.
Spezifikation

Spezifikation

CKAP2
Polyclonal
Unconjugated
CKAP2
CKAP2, CTCL tumor antigen se20 10, LB1, se20 10, TMAP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26586
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8WWK9
CKAP2
CKAP2 Fusion Protein Ag21901
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote