Learn More
Medline Scientific™ Flaschenklemme
Zur Verwendung mit Schüttelinkubatoren auf der Arbeitsfläche und auf dem Boden
21.25 € - 86.85 €
Spezifikation
Produkttyp Klemmkolben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10644133
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Medline Scientific™
AAA23554
1 l-Kolben
56.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10589712
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Medline Scientific™
AAA23550
50-ml-Kolben
21.25 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10225522
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Medline Scientific™
AAA23555
2 l-Kolben
86.85 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10031662
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Medline Scientific™
AAA23553
500 ml-Rundkolben
42.50 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Lab Companion Serie von gekühlten Schüttelinkubatoren umfasst den SI-600R, eine kleinere Version, den SI-300R und das Bodenmodell IS-971R, das große Volumen bei sehr niedrigen Temperaturen (+4 °C) inkubieren kann.
Die Geräte SI-300R und SI-600R sind Tischmodelle mit einer schmalen Breite, um sicherzustellen, dass sie in die engsten Räume passen. Der Deckel, der durch integrierte Gasdruckfedern gestützt wird, öffnet sich, um den vorderen und oberen Zugang für Kolben jeder Größe bis 2,000 ml zu ermöglichen. Das patentierte CLS-Kontrollsystem übertrifft die Sicherheitsnormen der Klasse II für den Einsatz in Bereichen mit brennbaren Umgebungen.
Der PID-Regler gewährleistet eine präzise Temperaturregelung
  • LED-Display
  • Auswahl zwischen orbitaler und reziproker Bewegung
  • Nicht gekühlte Modellen werden mit Kühlspulen geliefert
  • Einstellbare Hublänge
  • Lieferung mit Universalplattform
Großes Sortiment an Schüttelinkubatoren für Labortische und -böden, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.
Spezifikation
Spezifikation
Klemmkolben