Learn More
Masterflex™ Schlauchklemme für Peristaltikpumpe
Wiederverwendbare weiße Polyacetal-Klammern rosten nicht und bleiben nach der Positionierung an Ort und Stelle
Marke:  Masterflex™ 06832-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12439660
  • 53.20 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polyacetal
  • Geeignet für den Dauerbetrieb von Umgebungstemperatur bis zu 93 °C
  • Nicht leitend und stabil bei einer Vielzahl von Chemikalien
  • Die Klammern bleiben nach der Positionierung an Ort und Stelle
  • Die Klammer positionieren und die Backen mit einer Zange zusammendrücken
Spezifikation
Spezifikation
Polyacetal
Schlauch oder Schläuche
Min. ID0,569 in., max. ID0,65 in.