Learn More
Masterflex™ Schlauchklemme für Peristaltikpumpe
Wiederverwendbare weiße Polyacetal-Klammern rosten nicht und bleiben nach der Positionierung an Ort und Stelle
Marke: Masterflex™ 06832-03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Polyacetal
- Geeignet für den Dauerbetrieb von Umgebungstemperatur bis zu 93 °C
- Nicht leitend und stabil bei einer Vielzahl von Chemikalien
- Die Klammern bleiben nach der Positionierung an Ort und Stelle
- Die Klammer positionieren und die Backen mit einer Zange zusammendrücken
Spezifikation
Polyacetal | |
Schlauch oder Schläuche | |
Min. ID0,307 in., max. ID0,342 in. | |
Weiß |