Learn More
Bohlender™ Klemmenschrauben
Für die Verwendung mit Rührerblättern.
Marke: Bohlender™ C950-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus einer PTFE-PEEK-Verbindung
- Für die Verwendung mit Rührblättern für Schäfte mit Außendurchmesser von 10 mm
- FDA-Konformität
- Lieferbar in Packungen mit 5 Stück
Spezifikation
Rührblätter für Schaft-Außendurchmesser 10 mm | |
5/Pckg. | |
Klemmenschraube | |
PTFE-PEEK-Verbindung |