Learn More
DWK Life Sciences Kugelschliffklammer, mit Festellschraube, aus rostfreiem Stahl
Kugelschliffklammer mit zusätzlicher Arretiermöglichkeit.
Marke:  DWK Life Sciences 286334605
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15844678
  • 620.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Kugelschliffklammer mit Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch zusätzliches Arretieren mit der Feststellschraube.
  • Die Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch ein zusätzliches Arretieren
  • Hervorragende Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern
Spezifikation
Spezifikation
25
Sicherung der Kugelgelenke
S 40 und S 41
Edelstahl
Sicherung der Kugelgelenke