Learn More
DWK Life Sciences Kugelschliffklammer, mit Festellschraube, aus rostfreiem Stahl
Kugelschliffklammer mit zusätzlicher Arretiermöglichkeit.
Marke: DWK Life Sciences 286334802
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Die Kugelschliffklammer mit Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch zusätzliches Arretieren mit der Feststellschraube.- Die Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch ein zusätzliches Arretieren
- Hervorragende Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern
Spezifikation
10 | |
Sicherung der Kugelgelenke | |
S 51 |
Edelstahl | |
Sicherung der Kugelgelenke |