Learn More
R&L Enterprises™ Klemmen
Zur leichten Anbringung an Stativen mit Ringen. Die R&L Enterprises™ Halbmikro-Bürettenklemme für Stative besteht aus zwei kunststoffbeschichteten 13 mm-Federklammern im Abstand von 50 mm auf einer Platte an einem Stab.
Marke: R&L Enterprises™ 3595
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Passend für Kreuzmuffen
- Für 25 oder 50 ml-Büretten
- Die Größe des Stabs beträgt 150 zu 8 mm Durchmesser
Spezifikation
Je 1 | |
Klammer | |
Für die Verwendung mit 25/50 ml-Bürette |