Learn More
Clarithromycin (9E)-O-Methyloxim, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clarithromycin (9E)-O-Methyloxime |
| CAS | 127182-44-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C39 H72 N2 O13 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 6-O-Methylerythromycin A (E)-9-(O-methyloxime), (9E)-6-O-Methylerythromycin 9-(O-methyloxime), Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Clarithromycin Imp. G (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C39H72N2O13/c1-16-27-39(10,46)32(43)22(4)29(40-49-15)20(2)18-38(9,48-14)34(54-36-30(42)26(41(11)12)17-21(3)50-36)23(5)31(24(6)35(45)52-27)53-28-19-37(8,47-13)33(44)25(7)51-28/h20-28,30-34,36,42-44,46H,16-19H2,1-15H3/b40-29+/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)\C(=N/OC)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC |
| IUPAC-Name | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-10-methoxyimino-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 776.99 |
| Mehr anzeigen |