Beschreibung
- Unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1
- Zur Verwendung mit BINDER™ Trocknungs- und Heizkammern
- Mit visuellem Alarm
- DIN 12880-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12880 |
| Beschreibung | Temperaturwählwächter Klasse 3.1 - mit optischem Alarm (DIN 12880) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Chambers FED Classic |
| Typ | Unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung (Klasse 3.1) |
| Enthält | Visueller Alarm |
| Spannung | 400 V |