Learn More
Hirschmann™ Bernsteinfarbene Glasmesskolben Klasse A, weiße Messskala
Zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte aus braunem Glas.
73.30 € - 134.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling von lichtempfindlichen Produkten |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13234663
|
Hirschmann™
264016127 |
10 ml |
73.30 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10717803
|
Hirschmann™
264017027 |
25 ml |
73.30 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12739886
|
Hirschmann™
264017527 |
50 ml |
77.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10727803
|
Hirschmann™
264018027 |
100 ml |
78.40 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10652364
|
Hirschmann™
264018527 |
200 ml |
101.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10776253
|
Hirschmann™
264018627 |
250 ml |
112.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10597383
|
Hirschmann™
264018927 |
500 ml |
134.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Weiße Messskala
- Klasse A
- Mit datierter Chargenkennung
- Standardschliff und PE-Stopfen
- Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit
- USP-zertifiziert
Spezifikation
Polyethylen | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Flach |
Bernsteinfarbig | |
Liquid Handling von lichtempfindlichen Produkten | |
A | |
Stopfen |