Learn More
Hirschmann™ Bernsteinfarbene Glasmesskolben Klasse A, weiße Messskala
Zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte aus braunem Glas.
Marke: Hirschmann™ 264016127
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Weiße Messskala
- Klasse A
- Mit datierter Chargenkennung
- Standardschliff und PE-Stopfen
- Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit
- USP-zertifiziert
Spezifikation
Polyethylen | |
10 ml | |
Liquid Handling von lichtempfindlichen Produkten | |
Geschliffen, 10/19 | |
A | |
Stopfen |
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
90 ± 5 mm | |
Ja | |
Flach |