Learn More
Poulten Graf™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Aus Borosilikatglas. Die Poulten Graf™ Messkolben der Klasse A mit Stopfen werden zur Herstellung von Standardlösungen verwendet.
15.80 € - 140.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Anzahl pro Karton | 5 |
Graduated | Ja |
Klasse | A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12373976
|
Poulten Graf™
RB257/AM/A/5 |
1 ml | 7/16 | Braun |
140.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12393976
|
Poulten Graf™
RB257/AM/C/5 |
3 ml | 7,5/16 | Braun |
140.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12343976
|
Poulten Graf™
RB257/C/5 |
3 ml | 7/16 | Transparent |
94.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12313986
|
Poulten Graf™
RB257/AM/E/5 |
5 ml | 7/16 | Braun |
140.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12353976
|
Poulten Graf™
RB257/D/5 |
4 ml | 7/16 | Durchsichtig |
98.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12363976
|
Poulten Graf™
RB257/E/5 |
5 ml | 7/16 | Durchsichtig |
94.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12303986
|
Poulten Graf™
RB257/AM/D/5 |
4 ml | 7/16 | Braun |
140.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10407841
|
Poulten Graf™
RB257/AM/A/5 |
1 ml | 7/16 | Braun |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10331072
|
Poulten Graf™
RB257/AM/C/5 |
3 ml | 7,5/16 | Braun |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10600513
|
Poulten Graf™
RB257/AM/E/5 |
5 ml | 7/16 | Braun |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12383976
|
Poulten Graf™
RB257/AM/B/5 |
2 ml | 7/16 | Braun |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10467071
|
Poulten Graf™
RB257/D/5 |
4 ml | 7/16 | Durchsichtig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10535132
|
Poulten Graf™
RB257/AM/B/5 |
2 ml | 7/16 | Braun |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10515342
|
Poulten Graf™
RB257/E/5 |
5 ml | 7/16 | Durchsichtig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10127911
|
Poulten Graf™
RB257/C/5 |
3 ml | 7/16 | Transparent |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Mit Polypropylen-Stopfen
- Jeder Kolben verfügt über eine individuelle Nummer zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit.
- Volac™ Borosilikatglas
Spezifikation
Polypropylen | |
5 | |
A |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Trapezförmig |