Learn More
Poulten Graf™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Kalibrierungszertifikat
Beschreibung
Ermöglicht eine präzise und sichere Handhabung von Flüssigkeiten im Labor.Die Poulten Graf™ Messkolben der Klasse A aus Borosilikatglas mit Kalibrierzertifikat sind einzeln bedruckt und nummeriert und werden einem individuellen Korrekturzertifikat geliefert.
- Fein geschliffener Hals mit austauschbaren Polystop™ Stopfen aus Polypropylen
- Einzelne Graduierungsmarkierung
- In Braunglas oder Klarglas erhältlich
- Jeder Kolben trägt eine individuelle Nummer zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP, ISO 1042, DIN 12664 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Karton | 2 |
| Toleranz | 0.30 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Verschlussgröße | 24 |