Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten der Klasse A mit braunen Graduierungen, USP
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit gemäß USP-Standard für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Vollpipetten der Klasse A mit brauner Graduierung werden aus AR™-Weißglas hergestellt.
57.00 € - 69.90 €
Spezifikation
Klasse | A |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Graduierungsfarbe | Braun |
Menge | 6/Pckg. |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11731526
|
Hirschmann™
134016027 |
10 ml | 440 mm | 0,02 ml |
57.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15665455
|
Hirschmann™
134015027 |
4 ml | 400 mm | 0,001 ml |
59.10 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12851783
|
Hirschmann™
134016427 |
15 ml | 500 mm | 0,03 ml |
69.90 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15685455
|
Hirschmann™
134015627 |
6 ml | 400 mm | 0,01 ml |
68.10 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15605465
|
Hirschmann™
134015727 |
7 ml | 419 mm | 0,01 ml |
68.10 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Gemäß USP
- Eine Kennzeichnung
- Mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
A | |
Ja | |
6/Pckg. |
Kalknatronglas | |
Braun | |
Messpipette |