Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte USP-Messpipetten der Klasse A
Beskrivning
- Mit datierter Chargenkennung
- Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
- Mit Volumenmarkierung
- Braune Graduierung
Specifikationer
Specifikationer
| Klasse | A |
| Material | AR-GLAS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Toleranz | 0.006 ml |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Länge (metrisch) | 310 ± 10 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?