Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, transparent
Experimente im Labor mit Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, transparent. Ihrer Graduierung erleichtert das genaue Abmessen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Graduiert
- Schnappverschluss aus Polyethylen
- Durchsichtig
Spezifikation
Polyethylen | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Klasse A |
500 ml | |
2 | |
Beaded | |
Schnappverschluss |