Learn More
Hirschmann™ Graduierte PMP-Zylinder der Klasse A mit erhabenen blauen Graduierungen
Artikelnummer. 13168049
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
2000 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Kapazität (metrisch)
13168049 2 Stück -
13178049 2 Stück -
10123771 2 Stück 250 ml
10692232 1 Stück 500 ml
10557441 1 Stück 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13168049 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 7520170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
  • Gemäß DIN12681/ISO6706 PMP
  • Erhöhte Skala
  • transparent
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
  • Konformität-zertifiziert
Spezifikation
Material PMP
Beschreibung Graduierter Zylinder, PMP
Klasse A
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduierungen 0,5 mL
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 170 mm
Typ Graduierter Messzylinder