Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, mit Schellbach-Streifen
Beschreibung
- Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
- Blaue Schellbachgraduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,1 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Mehr anzeigen |