Learn More
Hirschmann™ PMP-Messzylinder der Klasse A mit erhöhter Skala
Artikelnummer. 10648591
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10648591 100 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10648591 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 7520180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für volumetrische Genauigkeit bei Anwendungen im Liquid Handling.
  • Mit erhöhter Skala und Ringmarkierung an den Hauptpunkten
  • Hohe Ausführung
  • Durchsichtig
  • Sechseckige Buchse
  • Gemäß DIN 12 681/ISO 6706
  • Aus PMP
  • Weiße Messskala
  • Konformitätszertifiziert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PMP
Toleranz ±0,5 ml
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Klasse A
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Enthält Erhöhte Skala
Graduierungen Ja, weiß
Unterteilung 1 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Weiß
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 250 mm
Typ Graduierter Messzylinder