Beschreibung
Der durchscheinende Kolben wird mit einem Schraubverschluss aus Perfluoralkoxy-Copolymer geliefert. Schraubverschlüsse gewährleisten eine hermetische Abdichtung und tragen dazu bei, das Risiko einer Kontamination von außen zu verringern. Das Produkt wird gemäß den Toleranzen der Klasse A hergestellt, wie sie definiert sind durch ISO 1042 und die Kolben verfügen über individuell kalibrierte Graduierungslinien. Sie sind hochtemperaturbeständig und resistent gegen eine Vielzahl von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln. Diese Kolben können bis 121 °C autoklaviert werden, °ohne dass die Toleranz der Graduierung beeinträchtigt wird. Eine regelmäßige Reinigung bis 60 °C wird °empfohlen, um die Graduierung zu erhalten. Die Höhenangabe bezieht sich nur auf den Kolben, ohne Schraubverschluss.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.33 oz. |
| Verschlussmaterial | Perfluoralkoxy-Copolymer |
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.2 Zoll |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | PFA |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 9 cm |
| Anzahl pro Karton | 6/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Mehr anzeigen |